Learn More
MP Biomedicals™ Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
34.56€ - 809.84€
Spécification
Nom de l’article | Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydrate |
---|---|
Contenu et stockage | Stockage à +4°C |
Forme | Solide |
Aspect | Blanc |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17821381
|
MP Biomedicals™
0215211410 |
10 g |
34.56€
10g |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11454471
|
MP Biomedicals™
0215211480 |
100 g |
189.74€
100g |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11464471
|
MP Biomedicals™
0215211490 |
500 g |
809.84€
500g |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is used in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis, and liquid chromatography.
- TM is also utilized in the synthesis of organic and inorganic compounds such as vinyl halides and tetramethylammonium dithiocarboxylates.
- It is also used in the preparation of iron oxide nanoparticles for application as magnetic resonance imaging contrast agents.
- It is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
- It is also used as a developer or etchant in semiconductor and photoelectric industries.
Spécification
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydrate | |
Stockage à +4°C | |
Solide | |
Blanc |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.