Learn More
TEX9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
220.00€ - 326.00€
Spécification
Antigène TEX9
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18675628
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-06298-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18678036
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-06298-50ul
50 μg
220.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TEX9 Polyclonal antibody specifically detects TEX9 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
TEX9
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
coiled-coil domain containing 112, coiled-coil domain-containing protein 112, MBC1, MGC39633, mutated in bladder cancer 1, Mutated in bladder cancer protein 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TEX9 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS, pH7.0
374618
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified