Learn More
Texwipe™ Serpillère ClipperMop™
À utiliser avec des lingettes humides, sèches ou stériles
263.00€ - 325.00€
Spécification
Type de produit | Serpillère pour salle blanche |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | ISO classe 3 à 8 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11561214
|
Texwipe™
TX7102 |
Assemblage de tête de 7 x 4 po et poignée télescopique de 30 à 53 po |
325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11571214
|
Texwipe™
TX7103 |
Ensemble de têtes 11 x 4 po et poignée télescopique de 30 à 53 po |
263.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
For use with wet, dry, or sterile wipers
- Compatible avec les protocoles ISO classe 3 pour 8 salles blanches, zones stériles et aseptiques
- Conçu pour une utilisation avec des lingettes pour salle blanche standard de 9 × 9 po (23 × 23 cm) et 12 × 12 po (30,5 × 30,5 cm)—élimine le besoin de qualifier et de stocker des lingettes ou des housses de serpillère supplémentaires
- La tête de serpillère avec brevet déposé utilise des clips en polyéthylène non abrasifs pour fixer solidement une ou plusieurs lingettes sur la tête
- La méthode de fixation de la lingette ne libère pas de particules, de fibres ni de saletés
- Le système peut être stérilisé par irradiation aux rayons gamma, par produits chimiques, par peroxyde d’hydrogène vaporisé (VHP) ou par oxyde d’éthylène (EtO)
Spécification
Serpillère pour salle blanche | |
Stérile | |
ISO classe 3 à 8 |