Description
TFF2 Polyclonal specifically detects TFF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigène | TFF2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formule | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | Q03403 |
| Alias de gène | SML1trefoil factor 2, SML1, human spasmolytic polypeptide (SP)10spasmolytic protein 1, SP, Spasmolysin, Spasmolytic polypeptide, TFF2, trefoil factor 2 |
| Symboles de gène(s) | TFF2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |
For Research Use Only