Learn More
TFF3 Monoclonal Antibody (OTI4D10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA811447S
Description
TFF3 Monoclonal antibody specifically detects TFF3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| TFF3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9Y3L3 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 23616 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI4D10 | |
| Unconjugated | |
| SH3BP1 | |
| hITF; hP1.B; Intestinal trefoil factor; ITF; mITF; P1B; Polypeptide P1.B; rITF; rP1.B; Tff3; TFI; Trefoil factor 3; trefoil factor 3 (intestinal); trefoil factor 3, intestinal | |
| Full length human recombinant protein of human SH3BP1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.