missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFII-I Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498225 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498225 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498225 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP336717FR
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TFII-I Polyclonal antibody specifically detects TFII-I in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TFII-I
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BAP-135,135kD, BAP135WBS, Bruton tyrosine kinase-associated protein 135, BTKAP1, DIWS, FLJ38776, FLJ56355, general transcription factor II, i, general transcription factor IIi, general transcription factor II-I, GTFII-I, IB291, SPINBTK-associated protein 135, TFII-ISRF-Phox1-interacting protein, WBSCR6, Williams-Beuren syndrome chromosome region 6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 600-810 of human TFII-I (NP_001157108.1).,, Sequence:, TWFGIPRLERIVRGSNKIKFVVKKPELVISYLPPGMASKINTKALQSPKRPRSPGSNSKVPEIEVTVEGPNNNNPQTSAVRTPTQTNGSNVPFKPRGREFSFEAWNAKITDLKQKVENLFNEKCGEALGLKQAVKVPFALFESFPEDFYVEGLPEGVPFRRPSTFGIPRLEKILRNKAKIKFIIKKPEMFETAIKESTSSKSPPRKINSSP
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2969
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.