Learn More
TfR (Transferrin R) Antibody (29806) [Janelia Fluor™ 635], R&D Systems™
Code produit 30171683 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30171683 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30171683 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2474JF635
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TfR (Transferrin R) Monoclonal antibody specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TfR (Transferrin R)
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 29806
Conjugué Janelia Fluor 635
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human TfR
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7037
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus