Learn More
Ebro Electronic™ Thermomètre de précision TFX 430
Thermomètre de référence avec sonde PT100 interchangeable
Marque: Ebro Electronic™ 1340-5439A
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Thermomètre de précision modèle TFX 430. Alimentés par une pile au lithium remplaçable, ces thermomètres de précision sont des appareils de mesure de température pratiques et étanches pour toute une gamme d'applications de mesure et de contrôle en laboratoire et dans l'industrie.Spécification
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485 | |
Single-use | |
22 mm | |
109 mm | |
Stainless Steel and Plastic | |
Revêtement en verre | |
90 g | |
None | |
500°C | |
-100°C | |
Factory Calibrated | |
Approx. 5 Years | |
±0,05°C /±0,09°F | |
LCD |
8 mm | |
Applications : Laboratoire, surveillance de la température, mesure dans l’air, les fluides, les substances ductiles, les milieux agressifs et les surfaces, surveillance de procédés | |
Thermometer, sensor, calibration certificate, instruction manual | |
190mm | |
TFX 430 et TPX 330 | |
0.01°C from −10.00°C to 199.99°C, 0.1°C remaining range | |
Thermomètre de précision | |
932°F | |
-148°F | |
-100°C à +500°C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
190 mm | |
54 mm |