Learn More
Ebro Electronic™ Thermomètre de précision TFX 430
Thermomètre de référence avec sonde PT100 interchangeable
414.00€ - 885.00€
Spécification
Jetable | Single-use |
---|---|
Type de produit | Thermomètre de précision |
Stockage de données | None |
Température max. (impériale) | 932°F |
Température max. (métrique) | 500°C |
Code produit | Marque | Type de sonde | Longueur (métrique) | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sonde | Longueur (métrique) | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10635603
|
Ebro Electronic™
1340-5437A |
Arrondi | 109mm | ±0,05°C /±0,09°F |
885.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10739063
|
Ebro Electronic™
1340-5438A |
Pointues | 109mm | ±0,05°C /±0,09°F |
688.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10033772
|
Ebro Electronic™
1340-5439A |
Revêtement en verre | 109 mm | ±0,05°C /±0,09°F |
782.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10399282
|
Ebro Electronic™
1340-5430A |
Pt 100 | 109 mm | ±0,05°C entre -50° et +199,99°C ; ±0,2°C pour la plage de mesure restante |
414.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Thermomètre de précision modèle TFX 430. Alimentés par une pile au lithium remplaçable, ces thermomètres de précision sont des appareils de mesure de température pratiques et étanches pour toute une gamme d'applications de mesure et de contrôle en laboratoire et dans l'industrie.Spécification
Single-use | |
None | |
500°C | |
-100°C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 |
Thermomètre de précision | |
932°F | |
-148°F | |
-100°C à +500°C | |
Approx. 5 Years | |
LCD |