Learn More
Ebro Electronic™ Thermomètre de précision TFX 430
Thermomètre de référence avec sonde PT100 interchangeable
Marque: Ebro Electronic™ 1340-5430A
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Thermomètre de précision modèle TFX 430. Alimentés par une pile au lithium remplaçable, ces thermomètres de précision sont des appareils de mesure de température pratiques et étanches pour toute une gamme d'applications de mesure et de contrôle en laboratoire et dans l'industrie.Specifica
Certificat d’étalonnage en usine | |
Applications : Laboratoire, surveillance de la température, mesure dans l’air, les fluides, les matériaux en plastique, les milieux agressifs et les surfaces ; thermomètre de référence | |
Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions | |
Plastic | |
Pt 100 | |
Env. 90 g | |
None | |
500°C | |
-100°C | |
Oui | |
Env. 5 ans | |
±0,05°C entre -50° et +199,99°C ; ±0,2°C pour la plage de mesure restante | |
54 mm |
Single-use | |
22mm | |
109 mm | |
TFX 430 | |
0.01°C from −10.00°C to 199.99°C, 0.1°C remaining range | |
Thermomètre de précision | |
932°F | |
-148°F | |
-100°C à +500°C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330 | |
Lithium 3 V/Type CR 2477 | |
LCD | |
IP 67 |