Learn More
Ebro Electronic™ Thermomètre de précision TFX 430
Thermomètre de référence avec sonde PT100 interchangeable
Marque:  Ebro Electronic™ 1340-5437A
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10635603
  • 885.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
Thermomètre de précision modèle TFX 430. Alimentés par une pile au lithium remplaçable, ces thermomètres de précision sont des appareils de mesure de température pratiques et étanches pour toute une gamme d'applications de mesure et de contrôle en laboratoire et dans l'industrie.
Spécification
Spécification
Certificat d’étalonnage en usine
Applications : Laboratoire, surveillance de la température, mesure dans l’air, les fluides, les substances ductiles, les milieux agressifs et les surfaces
Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions
1 s à 15 s
Arrondi
90 g
None
500°C
-100°C
Oui
Env. 5 ans
±0,05°C /±0,09°F
54 mm
Single-use
22mm
109mm
TFX 430 et TPX 130
−0,01°C entre 100° et 199,99°C ; +0,1°C pour la plage de mesure restante
Thermomètre de précision
932°F
-148°F
-100°C à +500°C
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330
Lithium 3 V/Type CR 2477
LCD
IP 67