missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF beta 1/2/3 Antibody (1D11), DyLight 550, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals FAB1835L

Code nomenclature Nacres: NA.46

569.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 18531805

  • 713.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

TGF beta 1/2/3 Monoclonal antibody specifically detects TGF beta 1/2/3 in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, Binding Inhibition, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

TGF beta 1/2/3
Monoclonal
DyLight 550
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
7040
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, Binding Inhibition Assay, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
1D11
Western Blot, Binding Inhibition, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor, beta 1
Bovine bone-derived TGF-beta 1 and TGF-beta 2
0.1 mL
Primary
Broad Species Reactivity
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis