missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TGF-beta 3 Antibody (TGFB3/4801) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Code produit 30063446 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30063446 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30063446 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP327017UV

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-beta 3 Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TGF-beta 3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone TGFB3/4801
Conjugué DyLight 350
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa50-250) of human TGF-beta 3 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7043
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.