Learn More
TGF-beta Antibody (TGFB/7240), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
232.00€ - 462.00€
Spécification
| Antigène | TGF-beta |
|---|---|
| Clone | TGFB/7240 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18617794
|
Novus Biologicals
NBP3-23695-100ug |
100 μg |
462.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18630715
|
Novus Biologicals
NBP3-23695-20ug |
20 μg |
232.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| TGF-beta | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cytokine Research, Extracellular Matrix | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 7040 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified |
| TGFB/7240 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 | |
| Recombinant fragment (around aa200-390) of human TGF-beta protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |