missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TGN46 Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 1F6D5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 66477-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IASPP is one of the most evolutionarily conserved inhibitors of p53 (TP53; MIM 191170), whereas ASPP1. and ASPP2. are activators of p53.Spécification
| TGN46 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O43493 | |
| TGOLN2 | |
| TGN46 Fusion Protein ag4470 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Pig, Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1F6D5 | |
| Unconjugated | |
| TGOLN2 | |
| TGN38, TGN38 homolog, TGN46, TGN48, TGN51, TGOLN2, trans Golgi network protein 2, TTGN2 | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 100519476, 10618, 192152 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu