missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THADA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 12909-1-AP-150UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16800864

  • 410.00€ / 150µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

THADA (thyroid adenoma associated), also known as GITA, is a 1,953 amino acid protein that is expressed in testis, thyroid, pancreas, stomach and small intestine. Chromosomal aberrations in the gene encoding THADA are associated with benign thyroid adenomas, suggesting a potential role for THADA in tumorigenesis. The THADA gene maps to human chromosome 2, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 8% of the human genome. Harlequin icthyosis, a rare and morbid skin deformity, is associated with mutations in the chromosome 2-localized ABCA12 gene, while the lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with defects in the ABCG5 and ABCG8 genes, which also map to chromosome 2.
Spécification

Spécification

THADA
Polyclonal
Unconjugated
THADA
GITA, KIAA1767, THADA, thyroid adenoma associated
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
240174, 313865, 63892
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A8C756, Q6YHU6
Thada
THADA Fusion Protein Ag3881
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis