Learn More
Abeba™ Chaussures Original 5013
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants.Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 5013/42
Informations supplémentaires : CAS : 6628-22-4 Poids : 1.20000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Couche supérieure en cuir
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Blanc | |
42 | |
5013 |