Learn More
Abeba™ Chaussures 7030 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
53.05€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Modèle | 7030 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15602488
|
Abeba™
7030/35 |
35 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15612488
|
Abeba™
7030/36 |
36 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15622488
|
Abeba™
7030/37 |
37 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15632488
|
Abeba™
7030/38 |
38 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15642488
|
Abeba™
7030/39 |
39 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15652488
|
Abeba™
7030/40 |
40 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15662488
|
Abeba™
7030/41 |
41 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15672488
|
Abeba™
7030/42 |
42 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15682488
|
Abeba™
7030/43 |
43 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15692488
|
Abeba™
7030/44 |
44 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15602498
|
Abeba™
7030/45 |
45 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15612498
|
Abeba™
7030/46 |
46 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15622498
|
Abeba™
7030/47 |
47 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuir | |
7030 |
Noir | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |