Learn More
Abeba™ Chaussures 7091 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 7091/39
47.88 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir lisse
- Vert menthe/blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Vert menthe, Blanc | |
39 | |
7091 |