Learn More
Abeba™ Chaussures 7201 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 7201/41
52.76 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.15000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Blanc / noir
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
- renfort de talon
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Blanc | |
41 | |
7201 |