Learn More
Thermo Scientific™ Imprimante thermique et papier pour les appareils de mesure Eutech™
L’imprimante thermique pour les appareils de mesure Eutech™ vous permet d’imprimer directement depuis votre appareil quand et où vous voulez.
Marque:  Thermo Scientific™ 01X594401
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15928066
  • 14.85€ / 2 pièces
Expédition estimée: 26-07-2022
Description
L’imprimante thermique pour les doseurs Eutech™ vous permet d’imprimer directement à partir de votre compteur où et quand vous le souhaitez. Cette imprimante thermique compacte se connecte facilement à votre ordinateur de poche série 110, ordinateur de poche de étanche de série 450, ou les intruments de mesure de paillasse de série 2700 par RS232 – conviennent parfaitement à l’enregistrement des données et à la génération de rapports. Câbles de connexion inclus.
Caractéristiques :
  • Thermique
  • Comprend un rouleau de papier
  • Modèle avec horloge en temps réel et adaptateur RS232 disponibles
Spécification
Spécification
Papier de rechange pour impression thermique, deux rouleaux
Pièce de rechange