Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-424
Ideal for a variety of applications. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are made of general purpose paper (B-424).
72.35€ - 289.00€
Specifications
| Description | Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6100 |
|---|---|
| Coating | None |
| Color | White |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Product Type | Thermal Transfer Printer Label |
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|
11503724
|
Brady™
030132 |
50.8 x 25.4 mm (W x H) |
72.35€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
11533724
|
Brady™
030135 |
76.2 x 25.4 mm (W x H) |
109.00€ 104.82€ / 1 rouleaux Économisez 4.18€ 3% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
11593724
|
Brady™
030141 |
W x H: 76.2 mm x 191.44m |
139.00€ 134.01€ / 1 rouleaux Économisez 4.99€ 3% de réduction |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
13019242
|
Brady™
030153 |
101.6 x 152.4 mm (W x H) | |||||||
Description
- For use with thermal transfer printers
- Made of contrast and smear resistant paper
Specifications
| Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6100 | |
| White | |
| Thermal Transfer Printer Label | |
| Rectangle |
| None | |
| Single-side Printable | |
| General and industrial identification | |
| 0.0035 in. |