Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Paper Labels
Made of general purpose paper, Brady™ printable labels are used for thermal transfer printers
51.07€ - 105.91€
Specifications
| Color | White |
|---|---|
| For Use With (Equipment) | Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer |
| Material | Paper |
| Thickness (English) | 0.0035 in |
| Thickness (Metric) | 0.089 mm |
| Product Code | Brand | Width (Metric) | Height (Metric) | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Width (Metric) | Height (Metric) | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||
|
13009242
|
Brady™
030138 |
76.2 mm | 50.8 mm | 1000/Roll |
88.69€ 69.76€ / 1 rouleaux Économisez 18.93€ 21% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
|||
|
11563724
|
Brady™
030138 |
76.2 mm | 50.8 mm | 1000/Roll | |||||
|
13009272
|
Brady™
030246 |
101.60 mm | 50.8 mm | 1000/Roll |
103.11€ 81.14€ / 1 rouleaux Économisez 21.97€ 21% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
|
12871881
|
Brady™
030243 |
69.85 mm | 31.75 mm | 3000/Roll |
110.00€ 105.91€ / 1 rouleaux Économisez 4.09€ 3% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
|
11553804
|
Brady™
030240 |
50.8 mm | 12.7 mm | 3000/Roll |
53.26€ 51.07€ / 1 rouleaux Économisez 2.19€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Specifications
| White | |
| Paper | |
| 0.089 mm | |
| 76.20 mm | |
| White | |
| Roll | |
| -70°C to +50°C |
| Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer | |
| 0.0035 in | |
| 3 in. | |
| Permanent Rubber | |
| Recommended Ribbon Series: 4300 | |
| Rectangle | |
| General and industrial identification |