Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette à filtre en carbone sans solvant ART™
Pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Marque: Thermo Scientific™ 5069B
114.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.20880kg
Description
Pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Pointe en polypropylène vierge avec filtre à charbon actif, Longueur 58,8mm avec graduation à 10, 50 et 100μL, Lot de 500 pointes en vracSpécification
200 μl | |
Non stérile | |
ART |
À filtre | |
Adaptation universelle | |
Carbon with Polyethylene Filter |