Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette à filtre en carbone sans solvant ART™
Pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
140.00€ - 158.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Type de pointe | Adaptation universelle |
Gamme de produits | ARTTM |
Matériau | Carbone avec filtre en polyéthylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10470451
|
Thermo Scientific™
5079EB |
100 μl à 1000 μl | Adaptation universelle |
158.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10726881
|
Thermo Scientific™
5069B |
200 μl | Adaptation universelle |
140.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Pointe en polypropylène vierge avec filtre à charbon actif, Longueur 58,8mm avec graduation à 10, 50 et 100μL, Lot de 500 pointes en vracSpécification
À filtre | |
Adaptation universelle | |
Carbone avec filtre en polyéthylène |
Non stérile | |
ARTTM |