Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches et filtres de système d’eau ultra-pure compact Barnstead™ Easypure™ II
Marque: Thermo Scientific™ D50229
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
- Les systèmes Easypure™ II nécessitent de l’eau d’alimentation prétraitée
- Dans le tableau, sélectionnez les cartouches appropriées en fonction de l’application et du type d’eau d’alimentation
Informations sur la commande
Les cartouches et les filtres doivent être commandés séparément
Spécification
Osmose inverse, eau distillée | |
À lits mélangés, ultra-pure | |
Système de purification d’eau EASYpure II, sans matières organiques/Élimination des matières organiques |
60 μm | |
Sans matières organiques/élimination des matières organiques | |
Cartouche et filtre |