Learn More
Thermo Scientific™ Filtres et supports économiques Barnstead™
Marque: Thermo Scientific™ D0748
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Préfiltres
- Éliminent les particules en suspension présentes dans l’alimentation en eau
- Contiennent des fibres d’acétate de cellulose enroulées selon des schémas précis sur le cœur en polypropylène
- Encombrement : 10 × 2,5 po (25 × 6,3 cm)
- Éliminez toutes les particules et tous les microorganismes supérieurs à la taille nominale des pores
- Les cartouches à double extrémité ouverte 10 po (25 cm) sont dotées de 2 joints Buna-N pour une parfaite étanchéité
- La surface de la membrane plissée est de 4,75 pi2 (0,46 m2)
- Débit recommandé : 2 gal/min (7,5 l/min)
- Produit autoclavable à 118°C (245°F)
Spécification
2 gal/min (7,5 L/min.) | |
0,45 μm | |
Porte-filtres Economy 09-034-155, 09-034-156 | |
Filtre et support Economy |