Learn More
Thermo Scientific™ Filtres et supports économiques Barnstead™
309.00€ - 353.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Porte-filtres Economy 09-034-155, 09-034-156 |
---|
Code produit | Marque | Débit | Type | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Type | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10377513
|
Thermo Scientific™
D0749 |
7,5 | Filtre | 0,2 μm |
353.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11800910
|
Thermo Scientific™
D0748 |
2 gal/min (7,5 L/min.) | Filtre et support Economy | 0,45 μm |
309.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Préfiltres
- Éliminent les particules en suspension présentes dans l’alimentation en eau
- Contiennent des fibres d’acétate de cellulose enroulées selon des schémas précis sur le cœur en polypropylène
- Encombrement : 10 × 2,5 po (25 × 6,3 cm)
- Éliminez toutes les particules et tous les microorganismes supérieurs à la taille nominale des pores
- Les cartouches à double extrémité ouverte 10 po (25 cm) sont dotées de 2 joints Buna-N pour une parfaite étanchéité
- La surface de la membrane plissée est de 4,75 pi2 (0,46 m2)
- Débit recommandé : 2 gal/min (7,5 l/min)
- Produit autoclavable à 118°C (245°F)
Spécification
Porte-filtres Economy 09-034-155, 09-034-156 |