Learn More
Thermo Scientific™ Distributeurs à distance Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Augmentez la flexibilité avec des distributeurs à distance supplémentaires
Marque: Thermo Scientific™ 50136494
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
- Format disponibles : montage sur paillasse et mural
- Permettent de fixer jusqu’à deux distributeurs supplémentaires par système
Spécification
GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV / UF-TOC | |
10.2 in | |
28,5 po | |
21 in |
Distributeur d’eau, version paillasse | |
260 mm | |
725 mm | |
530 cm |