Learn More
Thermo Scientific™ Distributeurs à distance Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Augmentez la flexibilité avec des distributeurs à distance supplémentaires
1740.00€ - 1760.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV / UF-TOC |
---|---|
Largeur (impériale) | 10.2 in |
Largeur (métrique) | 260 mm |
Profondeur (impériale) | 21 in |
Profondeur (métrique) | 530 cm |
Code produit | Marque | Type | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15132883
|
Thermo Scientific™
50136505 |
Distributeur d’eau, version murale | 25,8 po | 655 mm |
1760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15182883
|
Thermo Scientific™
50136494 |
Distributeur d’eau, version paillasse | 28,5 po | 725 mm |
1740.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Format disponibles : montage sur paillasse et mural
- Permettent de fixer jusqu’à deux distributeurs supplémentaires par système
Spécification
GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV / UF-TOC | |
260 mm | |
530 cm |
10.2 in | |
21 in |