Learn More
Thermo Scientific™ Régulateurs de gaz en laiton à phase unique de haute pureté
Pour les applications d’analyses et de traitement non corrosives nécessitant un contrôle précis et stable de la pression de distribution
Marque: Thermo Scientific™ 60180-906
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Includes: Vanne de sortie résistant à la diffusion, sans presse-garniture, pour maintenir la pureté du système.
Description
- Adaptés aux applications de traitement ou d'analyses non corrosives.
- Incluent une base et une cartouche Smart Purifier garantissant une pureté de gaz de 99,99999 %.
- Diaphragme de conception spécifique en acier inoxydable, enroulé sur lui-même, fournissant une bonne performance en matière de régulation et une pureté maximale, sans insert souple.
- Résistant à un vide interne.
- Tous les régulateurs fournis avec adaptateur de sortie en acier inoxydable de 1/8 po.
- Vanne intégrée permettant le changement du cylindre sans contamination de la conduite de gaz.
Spécification
0/200 psig | |
CGA 350 avec filtre triple |