Learn More
Thermo Scientific™ Jeu de réactifs de marquage isobare TMT10plex™
Les réactifs et kits de marquage isobare de masse TMT10plex permettent l’identification et la quantification multiplexées des protéines pour un maximum de 10 échantillons par spectrométrie de masse en tandem (MS).
1096.00€ - 5740.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
---|---|
Gamme de produits | TMT10plex™ |
Marqueur ou colorant | Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT) |
Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15275743
|
Thermo Scientific™
90110 |
Kit de réactifs de marquage isobare TMT10plex™, 1 x 0,8 mg |
1096.00€
10 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15285743
|
Thermo Scientific™
90111 |
Kit de réactifs de marquage isobare TMT10plex™, 3 x 0,8 mg |
3290.00€
30 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15205763
|
Thermo Scientific™
90406 |
Kit de réactifs de marquage isobare TMT10plex™, 1 x 5 mg |
5740.00€
60 réactions |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15698065
|
Thermo Scientific™
90309 |
Kit de réactifs de marquage isobare TMT10plex™, 8 x 0,2 mg |
4810.00€
80 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15295743
|
Thermo Scientific™
90113 |
Kit de marquage de masse isobare TMT10plex™ |
3190.00€
30 réactions |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les réactifs et kits de marquage isobare TMT10plex contiennent dix composés isobariques de même masse et de même structure chimique (c’est-à-dire isotopomères) composés d’un groupe ester NHS réactif à l’amine, d’un bras espaceur et d’un rapporteur de masse. Jusqu’à dix échantillons de peptides différents préparés à partir de cellules ou de tissus peuvent être marqués en parallèle, puis combinés pour l’analyse. Pour chaque échantillon, une masse rapporteur unique (c’est-à-dire TMT10 126-131 Da) dans la région de faible masse du spectre MS/MS à haute résolution est utilisée pour mesurer les niveaux d’expression relatifs des protéines pendant la fragmentation des peptides et la spectrométrie de masse en tandem.
Les réactifs et kits de marquage isobare de masse en tandem (TMT) sont spécifiquement conçus pour permettre l’identification et la quantification des protéines dans différents échantillons par spectrométrie de masse en tandem. Les réactifs de marquage TMT10plex partagent une structure identique avec les réactifs TMTzero, TMTduplex et TMTsixplex, mais contiennent différents nombres et combinaisons d’isotopes 13C et 15N dans le rapporteur de masse. Les différents isotopes donnent lieu à un ensemble de marqueurs 10-plex qui présentent des différences de masse dans le rapporteur pouvant être détectées à l’aide d’instruments Orbitrap MS à haute résolution.
Les avantages des réactifs de marquage TMT10plex incluent une quantification multiplex relative accrue, un débit d’échantillons accru et moins de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons. Les réactifs de marquage TMT10plex sont parfaits pour l’analyse d’échantillons de protéines multiples provenant d’expériences de réponse à la dose d’inhibiteur, d’expériences de cours du temps, ou pour améliorer les statistiques sur les réplicats biologiques.
Caractéristiques des kits de réactifs et de marquage isobare de masse TMT10plex
• Puissant—l’analyse MS multiplexée augmente le débit des échantillons et permet la quantification relative d’un maximum de dix échantillons différents provenant de cellules, de tissus ou de fluides biologiques
• Homogène—la structure et la performance identiques des réactifs TMTzero, TMTduplex, TMTsixplex et TMT10plex permettent une transition efficace du développement de méthodes à la quantification multiplex, permettant la recherche de biomarqueurs à travers les plateformes et les ensembles de données
• Fiable—l’augmentation de la capacité multiplex permet de réduire les valeurs quantitatives manquantes entre les échantillons et d’optimiser la confiance entre les réplicats
• Efficace—les réactifs réagissant aux amines et activés par l’ester NHS garantissent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence de la protéine ou la spécificité de l’enzyme protéolytique
• Compatible—optimisé pour une utilisation avec les plateformes Orbitrap MS/MS à haute résolution, l’analyse des données étant entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3.
Applications :
• Identification et quantification des protéines à partir de multiples échantillons de cellules, de tissus ou de liquides biologiques
• Profilage de l’expression des protéines entre l’état normal et l’état pathologique ou entre le contrôle et le traitement
• Analyse quantitative des protéines pour lesquelles aucun anticorps n’est disponible
• Identification et quantification des protéines membranaires et des protéines modifiées au niveau post-translationnel
• Identification et quantification de centaines ou de milliers de protéines en une seule expérience
Les réactifs TMT sont fournis sous forme de kits autonomes ou de kits optimisés contenant tous les réactifs et contrôles nécessaires pour une flexibilité, une commodité et une fiabilité maximales. Associés aux instruments et logiciels Thermo Scientific Orbitrap à haute résolution, leaders sur le marché, les réactifs TMT10plex offrent des solutions globales intégrées pour l’analyse quantitative de l’expression des protéines.
Spécification
Spectromètre de masse | |
TMT10plex™ | |
Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
Spectrométrie de masse |