Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc Magnetic Beads
Microbilles magnétiques pour la purification de protéines recombinantes marquées par c-Myc.
461.00€ - 1568.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15255733
|
Thermo Scientific™
88842 |
1 ml |
461.00€
1mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15265733
|
Thermo Scientific™
88843 |
5 ml |
1568.00€
5mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les microbilles magnétiques anti-c-Myc Pierce Thermo Scientific sont des particules d’affinité pour l’immunoprécipitation de protéines recombinantes marquées par c-Myc, exprimées dans des cellules bactériennes ou de mammifères ou dans des systèmes in vitro, à l’aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques.
La surface de la microbille magnétique bloquée est revêtue d’anticorps anti-c-Myc, un anticorps monoclonal IgG1 de souris hautement spécifique (clone 9E10) qui reconnaît le marquage par épitope c-Myc (EQKLISEEDL) dérivée de l’oncogène c-myc humain (p62 c-myc). Les microbilles magnétiques anti-c-Myc Pierce peuvent être utilisées manuellement avec un portoir magnétique ou sur des plateformes automatisées, telles que les instruments Thermo Scientific™ KingFisher™, pour des procédés haut débit.
Points clés :
- Spécifique – l’anticorps monoclonal hautement spécifique anti-c-Myc (clone 9E10) permet une immunoprécipitation à haut rendement et haute pureté
- Pratique et rapide – les instructions du produit fournissent un protocole optimisé et facile à suivre pour l’immunoprécipitation en une heure environ
- Faible liaison non spécifique – des microbilles stables et prébloquées et des anticorps spécifiques minimisent la liaison hors cible pour les expériences de co-IP ou de marquage c-Myc
- Polyvalentes – les microbilles compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (p. ex., instruments Thermo Scientific KingFisher)
Les microbilles magnétiques anti-c-Myc Pierce sont pratiques pour l’immunoprécipitation (IP) des protéines marquées c-Myc recombinantes et la co-immunoprécipitation (Co-IP) de leurs protéines interactives. Les microbilles sont incubées avec un lysat cellulaire contenant la protéine marquée c-Myc et la protéine de fusion est capturée. Les microbilles sont ensuite lavées, puis les protéines cibles sont éluées à l’aide de NaOH M 0,1 glycine (pH 2,0) 50 mM ou de tampon d’échantillon SDS-PAGE, le protocole a été optimisé pour chacune de ces conditions. L’anticorps anti-c-Myc peut être utilisé pour détecter les protéines étiquetées c-Myc dans des analyses par transfert Western.
Spécification
Microbille magnétique |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.