Learn More
Epredia™ Shandon™ Consul-Mount™
Spécifiquement conçu pour être utilisé avec la colleuse de lamelles Epredia™ Shandon Consul™
78.00€ - 105.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Quantité | 500 mL |
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec la colleuse de lamelles Epredia™ Consul™ |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12590017
|
Epredia™
9990441 |
Milieux de cytologie Consul-Mount™, viscosité moyenne à élevée |
78.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12658016
|
Epredia™
9990440 |
Milieux d’histologie Consul-Mount™, viscosité moyenne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Milieu de montage organique permanent
- À base de xylène
- Indice de réfraction : 1,495 ± 0,005 (sec)
- Viscosité : Moyenne (125 à 200 cps à 24°C)
Spécification
Transparent | |
500 mL | |
Pour une utilisation avec la colleuse de lamelles Epredia™ Consul™ | |
Liquide |