Learn More
Thermo Scientific™ Supports d’échantillons monocellulaires pour spectrophotomètres UV-Visible Evolution 300 et 600
Pour une utilisation avec les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600
Marque: Thermo Scientific™ 10011101
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Includes: Un support de cuvette sur la plaque de base
Description
Porte-microcellules réglable
Peut contenir une ultra-micro cellule, une micro cellule ou une cellule rectangulaire standard avec une longueur de trajet optique maximale de 10 mm
Porte-cuve cylindrique
Peut accueillir une cuve cylindrique avec une longueur de trajet optique maximale de 100 mm
Porte-cuve rectangulaire de longue longueur de trajet optique
Peut accueillir une cuve rectangulaire avec une longueur de trajet optique de 5 à 100 mm
Support de tubes à essai et flacons
Peut accueillir un tube à essai ou une cuve flacon d’un diamètre de 10 à 16 mm et d’une hauteur de 75 à 100 mm
Spécification
Porte-cuve | |
Une cuve rectangulaire | |
de 5 à 100 mm |
Spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600 UV-Visible | |
Un support de cuvette sur la plaque de base | |
Rectangulaires |