Learn More
Thermo Scientific™ Supports d’échantillons monocellulaires pour spectrophotomètres UV-Visible Evolution 300 et 600
Pour une utilisation avec les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600
571.25€ - 1092.50€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600 UV-Visible |
---|---|
Comprend | Un support de cuvette sur la plaque de base |
Produktcode | Marke | Capacité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11821882
|
Thermo Scientific™
10011301 |
Un tube à essai ou cuve flacon |
571.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11383300
|
Thermo Scientific™
10011101 |
Une cuve rectangulaire |
1092.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11701151
|
Thermo Scientific™
10011201 |
Une cuve cylindrique |
868.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
Porte-microcellules réglable
Peut contenir une ultra-micro cellule, une micro cellule ou une cellule rectangulaire standard avec une longueur de trajet optique maximale de 10 mm
Porte-cuve cylindrique
Peut accueillir une cuve cylindrique avec une longueur de trajet optique maximale de 100 mm
Porte-cuve rectangulaire de longue longueur de trajet optique
Peut accueillir une cuve rectangulaire avec une longueur de trajet optique de 5 à 100 mm
Support de tubes à essai et flacons
Peut accueillir un tube à essai ou une cuve flacon d’un diamètre de 10 à 16 mm et d’une hauteur de 75 à 100 mm
Spezifikation
Spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600 UV-Visible | |
Un support de cuvette sur la plaque de base |