Learn More
Ebro Electronic™ Sondes de surface à thermocouple
Sondes de surface à usage général, mesure de la température de surface des moteurs, turbines, pompes, moulage, moules, tubes chauffants, plaques chauffantes, moulage par injection, chaudières de chauffage, incinérateurs, etc.
Marque: Ebro Electronic™ 1341-0710
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
Thermocouple K inox à réponse ultra rapide avec fiche Iemo• Elément thermocouple soudé par rayon laser
• Cette technique évite le chevauchement et assure un contact ultra-plat avec la surface à mesurer d'où un temps de réponse ultra rapide jusqu'à <2 s
• Thermocouples
• Thermocouple
• Inclus avec câble 1 m et fiche lemo
• Sonde de surface ATEX +500°C avec poignée et câble 1 m
• φ15 x 14mm
Spécification
RoHS Directive 2011/65/EU | |
115 x 54 x 22 mm | |
General purpose surface probes. Surface temperature measurement of motors, turbines, pumps, casting molds, heating tubes, heating plates, injection molding, heating boilers, incinerators etc. | |
300 mm | |
Metal | |
Thermocouple Type K | |
Sonde de surface | |
- 50°C | |
TFN 520 | |
100 mm |
15 mm | |
Single-use | |
30 mm | |
30 mm | |
TPN 360 | |
0.13 kg | |
500°C | |
-50°C à +500°C | |
DIN CEI 584, classe 1 |