Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Les réfrigérants PolarPack fournissent des solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit. Disponibles dans un large choix de styles et de tailles, nos réfrigérants sont conçus pour offrir une protection fiable contre la température pour une vaste gamme de produits et d’emballages sensibles à la température.
Marque: Sonoco™ THV245015Y
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Disponibles dans une large sélection de styles et de tailles, ils sont conçus pour offrir une protection en cas de surchauffe pour un vaste éventail de produits et d’emballages.
- Alternative économique à la glace humide
- Protégés par un film en PE durable de 4,1 mil d’épaisseur
- Offrent une réfrigération non mécanique fiable pour garantir la sûreté du transport des produits alimentaires, produits pharmaceutiques et autres produits médicaux
Spécification
5,5 po | |
0,75 po | |
5.5 x 3.5 x 0.75 in. | |
0°C |
3,5 po | |
6 oz. | |
Film en polyéthylène | |
Pour l‘expédition et le transport d’emballages sensibles à la température |