Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Les réfrigérants PolarPack fournissent des solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit. Disponibles dans un large choix de styles et de tailles, nos réfrigérants sont conçus pour offrir une protection fiable contre la température pour une vaste gamme de produits et d’emballages sensibles à la température.
18.00€ - 846.00€
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions (LxWxH) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions (LxWxH) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13089332
|
Sonoco™
PP12 |
Polyéthylène | 6 x 5,5 x 1 po | 12 oz |
50.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13099332
|
Sonoco™
PP16 |
Film en polyéthylène | 6,5 x 5,5 x 1 po | 16 oz |
50.09€
36 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17663585
|
Sonoco™
PP20IN24BL |
Polyéthylène | 8 x 5,5 x 1,25 po | 20 oz. |
98.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13009342
|
Sonoco™
PP24 |
Polyéthylène (PE) | 8 x 5.5 x 1.25 in | 24 oz. |
33.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16383356
|
Sonoco™
PP20IN24BL |
Polyéthylène | 8 x 5,5 x 1,25 po | 20 oz. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12201382
|
Sonoco™
THV245025F |
Polyéthylène | 6 x 5,5 x 1 po | 12 oz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13029342
|
Sonoco™
PP48 |
Film en polyéthylène | 10,5 x 7,5 x 1,25 in | 48 oz. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12201362
|
Sonoco™
THV245015Y |
Film en polyéthylène | 5.5 x 3.5 x 0.75 in. | 6 oz. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit
- Le gel change de phase à 0°C.
- conditionnez le liquide de refroidissement dans le congélateur avant les expéditions.
- réfrigération pour le transport des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des produits médicaux.
- Pour les envois congelés ou réfrigérés.
- Alternative à la glace humide.
- Disponibles en plusieurs tailles
- Matériel pour expédition à froid.
Spécification
0°C |