Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Les réfrigérants PolarPack fournissent des solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit. Disponibles dans un large choix de styles et de tailles, nos réfrigérants sont conçus pour offrir une protection fiable contre la température pour une vaste gamme de produits et d’emballages sensibles à la température.
Marque: Sonoco™ PP20IN24BL
Informations supplémentaires : Poids : 13.60800kg
Description
- Solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit
- Le gel change de phase à 0°C.
- conditionnez le liquide de refroidissement dans le congélateur avant les expéditions.
- réfrigération pour le transport des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des produits médicaux.
- Pour les envois congelés ou réfrigérés.
- Alternative à la glace humide.
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
768/Pk. | |
8 x 5,5 x 1,25 po | |
0°C |
20 oz. | |
Polyéthylène | |
Pour l‘expédition, la température des emballages est critique pendant le transit |