Learn More
Solution de thiocyanate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thiocyanate |
Concentration | 1g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 500 mL |
Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
Solvant ou matrice | H2O |
Forme physique | Liquid |