missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thioredoxin-2 Antibody (1B1), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-59463AF405
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thioredoxin-2 Monoclonal antibody specifically detects Thioredoxin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Spécification
| Thioredoxin-2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| mitochondrial thioredoxin, MTRX, MT-TRX, thioredoxin 2, thioredoxin, mitochondrial, thioredoxin-2, TRX2 | |
| Recombinant human Thioredoxin2 (60-166aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer | |
| 25828 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| 1B1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu