Description
THOC3 Polyclonal specifically detects THOC3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | THOC3 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formule | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | Q96J01 |
| Alias de gène | hTREX45, MGC5469, TEX1 homolog, TEX1THO complex subunit 3, THO complex 3, tho3 |
| Symboles de gène(s) | THOC3 |
| Afficher plus |