Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond à trois cols, à col latéral incliné
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03314173
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Flacons pour distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
- Avec deux cols latéraux inclinés (20°)
- Avec joints rodés coniques, avec étiquette de marquage
- Matériau :DURAN™
Spécification
2 L | |
Col central NS 29/32 |