Learn More
Codan™ Seringues en trois parties
Utilisez les seringues en trois parties Codan™ pour répondre à divers besoins médicaux, notamment la cathétérisation, les traitements hypodermiques de l’oreille, etc. Les seringues sont sans latex et ne contiennent ni caoutchouc ni silicone. Le piston en plastique présente une aspiration lisse et un arrêt de sécurité positif pour éviter tout déversement accidentel
Marque: Codan™ 62.2611
Informations supplémentaires : Poids : 0.32400kg
Description
- Stérile
- Graduations
- Jetable
- Sans latex
Spécification
Autoclavables | |
Double échelle ; joint en silicone | |
Oui | |
2 ml | |
Oui |
Polypropylene | |
Hypodermique | |
0,1 ml | |
Cône Luer centré | |
Stérile |