Learn More
Codan™ Seringues en trois parties
Utilisez les seringues en trois parties Codan™ pour répondre à divers besoins médicaux, notamment la cathétérisation, les traitements hypodermiques de l’oreille, etc. Les seringues sont sans latex et ne contiennent ni caoutchouc ni silicone. Le piston en plastique présente une aspiration lisse et un arrêt de sécurité positif pour éviter tout déversement accidentel
10.75€ - 87.30€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Description | Double échelle ; joint en silicone |
Jetable | Oui |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Type de connexion | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de connexion | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11950735
|
Codan™
62.8436 |
Cône Luer de cathéter | 60 ml |
60.00€
25 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15895777
|
Codan™
62.2611 |
Cône Luer centré | 2 ml |
30.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11920735
|
Codan™
62.5607 |
Cône Luer excentré | 5 ml |
49.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11342934
|
Codan™
62.8426 |
Luer-Lock | 60 ml |
60.75€
25 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11930735
|
Codan™
62.6616 |
Embout Luer | 10 ml |
86.67€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11338763
|
Codan™
62.1612 |
Embout Luer | 1 mL |
32.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11348763
|
Codan™
62.2611 |
Cône Luer centré | 2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11372934
|
Codan™
629502 |
Embout Luer excentré | 30 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11352934
|
Codan™
62.8604 |
Pointe de cathéter | 100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11940735
|
Codan™
62.7602 |
Cône Luer excentré | 20 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Stérile
- Graduations
- Jetable
- Sans latex
Spécification
Autoclavable | |
Double échelle ; joint en silicone | |
Oui |
Polypropylene | |
Oui | |
Stérile |