missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thrombin-antithrombin (TAT) complexes Antibody (22), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-41381MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thrombin-antithrombin (TAT) complexes Monoclonal antibody specifically detects Thrombin-antithrombin (TAT) complexes in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spécification
| Thrombin-antithrombin (TAT) complexes | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Thrombin-antithrombin (TAT) complexes | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Signal Transduction | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry | |
| 22 | |
| Immunohistochemistry | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu