missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thrombomodulin/BDCA-3 Antibody (461714), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB3894K
533.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thrombomodulin/BDCA-3 Monoclonal antibody specifically detects Thrombomodulin/BDCA-3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Spécification
| Thrombomodulin/BDCA-3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 461714 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| BDCA3, CD141, CD141 antigen, fetomodulin, thrombomodulin, TM | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Thrombomodulin/BDCA-3, Leu17-Ser517, Accession # P15306 | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology | |
| 7056 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu