Learn More
Thrombospondin-1 (TSP-1) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Thrombospondin-1 (TSP-1) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
132.60€ - 724.00€
Spécification
Antigène Thrombospondin-1 (TSP-1) Ab-2
Clone D4.6
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Forme Concentrated
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12691377
Afficher les documents
Epredia
MS-419-B0
100 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12611387
Afficher les documents
Epredia
MS-419-B1
500 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12601387
Afficher les documents
Epredia
MS-419-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12631387
Afficher les documents
Epredia
MS-419-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12621387
Afficher les documents
Epredia
MS-419-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12641387
Afficher les documents
Epredia
MS-419-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12661387
Afficher les documents
Epredia
MS-419-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Thrombospondin is a protein from platelet a-granules. It is made up of three identical subunits bound by interchain disulfides. It is secreted at sites of platelet activation and aggregation and is involved in the processes of chemotaxis, adhesion, proliferation and differentiation of leukocytes, fibroblasts, smooth muscle and endothelial cells.
Host Species: Mouse
Clone: D4.6
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Cow, Pig, Horse, Dog and Sheep. Others not known.
Epitope: Calcium-binding domain of TSP (C-terminal 50kDa piece of the 120kDa fragment)
Immunogen: Reduced and alkylated purified human TSP (fully denatured) from the supernatant of thrombin-activated platelets
Molecular Weight: ∽450kDa (nonreduced), 170 to 180kDa (reduced)
Cellular Localization: Secretory granules, Golgi complex, endoplasmic reticulum, extracellular matrix
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Not suitable)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native verified)
  • Electron Microscopy
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Thrombospondin-1 (TSP-1) Ab-2
Immunoprecipitation, Western Blot
Concentrated
RUO
Bovine, Canine, Equine, Human, Mouse, Pig, Rat, Sheep
IgG1
D4.6
Monoclonal
Mouse
Angiogenesis
Reduced and alkylated purified human TSP (fully denatured) from the supernatant of thrombin-activated platelets