missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Thymidine Kinase 1 Monoclonal antibody specifically detects Thymidine Kinase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
Spécification
Spécification
| Antigène | Thymidine Kinase 1 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 6F6 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formule | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gène | EC 2.7.1.21, thymidine kinase 1 soluble isoform, thymidine kinase 1, soluble, thymidine kinase, cytosolic, thymidine kinase-1, TK2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthesized peptide derived from Human Thymidine Kinase 1 [UniProt P04183] |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?